Learn More
Miele Professional™ Oberer Korb
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):475 x 381 x 270mm
Beschreibung
- Bestückungshöhe 200 mm
- Mit eingebautem Sprüharm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Oberer Korb |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin |
| Tiefe (metrisch) | 475 mm |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |
| Breite (metrisch) | 381 mm |