Beschreibung
- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmaße: Breite 489, Länge 440 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Korb |
| Gestelltyp | Oberkorb zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PG 8583/PG 8593 Laborreiniger |
| Enthält | Zwei Andockrohre, selbstdichtende Andockventile |
| Abmessungen (L x B x H) | 141 x 528 x 525mm |