Beschreibung
- Bestückungshöhe: 165 mm, höhenverstellbar +/- 20 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | oberer Korb/offene Vorderseite |
| Modell | O 188/2 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 und PG 8536 |
| Tiefe (metrisch) | 475 mm |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Breite (metrisch) | 531 mm |
| Menge | Je 1 |