Learn More
Miele Professional™ Oberer Korb
Artikelnummer. 15400575 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 DIN-Gittertabletts1 SPRI-Gittertabletts
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15400575 2 DIN-Gittertabletts1 SPRI-Gittertabletts 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15400575 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12664750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 €
    446.00 € / 1 Stück
    Sparen 149.00 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oberer Korb A 103 für die optimale Beladung von Einsätzen
  • Freiraum über dem Gerät: 95 mm, Breite 505 mm, Tiefe 472 mm
  • Besonders geeignet für die Aufbereitung von DIN-Siebschalen
  • Auch für andere Anwendungen mit Artikeln geringer Höhe geeignet
  • Mit integriertem Sprüharm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Oberer Korb
Farbe Edelstahl
Aufnahmevermögen 2 DIN-Gittertabletts1 SPRI-Gittertabletts
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor
Tiefe (metrisch) 528 mm
Höhe (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 528 mm