Learn More
Berthold Technologies Oberer Teil für DeWit-Röhren
Artikelnummer. 31777359 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bildgebungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31777359 Bildgebungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777359 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5659903
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oberer Teil für den Plattenspieler in NightSHADE-Bildgebungssystemen, um 18 DeWit-Röhren für sequentielle Bildgebung aufzunehmen.
  • Der Plattenspieler für NightSHADE ermöglicht die sequentielle und planmäßige Beschaffung von bis zu 18 DeWitt-Röhren (in Dreiergruppen)
  • Die Komponente stellt den oberen Teil des Plattenspielers dar.
  • Zusammen mit dem Drehscheibensockel verwendet
Spezifikation
Typ Proben-Tablett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung von Setzlingen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem