Learn More
Berthold Technologies Oberer Teil für quadratische Petrischalen
Artikelnummer. 31777428 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
31777428 100 mm 1 Stück
31777414 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777428 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5659901
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oberer Teil für den Drehteller des NightSHADE-Bildgebungssystems, um quadratische Petrischalen für sequentielle Bildgebung zu halten.
  • Der Plattenspieler des NightSHADE ermöglicht den nacheinander und geplanten Erwerb von bis zu 6 quadratischen Petrischalen. Dies ist der obere Teil des Plattenspielers, der die Basis des Plattenspielers ergänzt.
Spezifikation
Typ Proben-Tablett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung von Setzlingen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 100 mm