Learn More
Heathrow Scientific™ Gestell für Tiefkühlschränke, Edelstahl
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
2 in.-Boxen
3 in.-Boxen
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descrizione
- Gestell für Tiefkühlschränke
- Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
- Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
- Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Freezer Storage Rack |
| Beschreibung | Gestell für Tiefkühlschränke |
| Array | 4 x 3 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 2 in.-Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 1 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | 4 Tiers |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto