Learn More
Heathrow Scientific™ Gestell für Tiefkühlschränke, Edelstahl
Artikelnummer. 16380766 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (2)
Boxen (3)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Array Packungsgröße
16380766 Boxen (3) 5 x 4 1 Stück
16340766 Boxen (2) 4 x 3 1 Stück
16350766 Boxen (2) 5 x 4 1 Stück
16370766 Boxen (3) 4 x 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16380766 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS2862KC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 €
    210.72 € / 1 Stück
    Sparen 33.28 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Gestell für Tiefkühlschränke ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Proben in Ihrem Tiefkühlgerät. Hergestellt aus korrosionsbeständigen Edelstahlgestellen, die mit den gängigen Tiefkühltruhen der Marken kompatibel sind.
  • Gestell für Tiefkühlschränke
  • Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
  • Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
  • Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Beschreibung Gestell für Tiefkühlschränke
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Boxen (3)
Material Edelstahl
Positionen 1
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchenboxen
Modell HS2862KC
Anzahl Probengestelle 20
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Kiste
Länge (metrisch) 55,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 22 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 16 in.
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Einschübe 5
Höhe (metrisch) 40,6 cm
Array 5 x 4
Breite (metrisch) 14,1 cm