Learn More
Liebherr™ Hochleistungs-Standgefrierschrank für den professionellen Einsatz
Artikelnummer. 17899106
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
316 l
499 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17899106 499 L 1 Stück
17809116 316 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17899106 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFFSG5501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3816.94 €
    3019.00 € / 1 Stück
    Sparen 797.94 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung, die Liebherr™ Der Lab Freezer ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Aufrechter Laborgefrierschrank, begehbar, 1-teilig
  • Temperaturbereich: -9 °C bis -30 °C ± Temperaturstabilität °bei 5 °C geprüft nach EN60068-3
  • Außen weiß, innen aus formgepresstem Polystyrol in Gewerbequalität
  • SmartFrost-Kühlung (statisch), manuelle Abtaufunktion
  • Kältemittel R 290, Anschlussstrom 2,0 A, 220/240 V, 50 Hz, 1-phasig
  • Drahteinlagen
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Alarmhistorie mit Minimal-/Maximaltemperaturen, Dauer usw.
  • Zugangsanschluss für externe Sensoren
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Winkel° Verweilposition, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Typ Labor-Tiefkühlgerät
Kapazität (metrisch) 499 L
Temperaturbereich -10 bis -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) -20°C
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Reversibel, selbstschließendes, angepasstes Schloss
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Edelstahl
Innen Geformtes Polystyrol in Industriequalität
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank, SFFsg 5501
Display Berührungssteuerung, Digitalanzeige in der Tür
Rollen Optional (80 bis 100 mm Durchmesser)
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Anschlüsse 1 x 10 mm Durchmesser.
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Phase 1, Einphasig
Wirkleistung 150 W
Energieverbrauch 501 kWh/a
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R 290