Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006737
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
316 l
499 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17809116
Marke: Liebherr™ SFFsg 4001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Tiefkühllagerung, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
  • Stand-Laborgefrierschrank, 1-teilig
  • Temperaturbereich -9 / -30°C, +/- 5°C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Außen weiß, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
  • Statische SmartFrost-Kühlung, manuelles Abtauen
  • Kältemittel R 290, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Drahtroste
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Alarmverlauf mit Min./Max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Durchführung für externe Sensoren
  • Türschloss, Türanschlag wechselbar, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Typ Lab Freezer
Kapazität (metrisch) 316 l
Temperaturbereich -10°C to -30°C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) -20°C
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Edelstahl
Innen Commercial-grade Molded Polystyrol
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Einschübe 5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE
Modell Schrank, SFFsg 4001
Display Touch Control, Digital Display in Door
Rollen Optional (80 to 100 mm dia.)
Farbe Weiß
Kondensatortyp Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of Temperature-sensitive Products
Anschlüsse 1 x 10 mm dia.
Gewährleistung 2 yr. Parts and Labor
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Phase 1, Single Phase
Wirkleistung 120 W
Energieverbrauch 468 kWh/a
Kompressor CFC-free
Kältemittel R 290