Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 15719559 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
72 Platten mit Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15719559 72 Platten mit Deckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15719559
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle für 96-Well- und 384-Well-Mikrotiterplatten. Für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlgeräten geeignet.
  • 4 Schubladen
  • Für 72 Platten mit Deckel oder 96 Platten ohne Deckel
  • Aus hochwertigem Edelstahl
Spezifikation
Aufnahmevermögen 72 Platten mit Deckel
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) 96/384-Well Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 547 x 247 x 138 mm
Produkttyp Einschubgestell