Learn More
Fisherbrand™ Einschubgestelle für Zentrifugenröhrchen für ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15709559 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Konische Röhrchen (160 x 15 ml)
Konische Röhrchen (78 x 50 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
15709559 Konische Röhrchen (78 x 50 ml) 1 Stück
15799549 Konische Röhrchen (160 x 15 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15709559
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Eine ideale Alternative zur Lagerung großer Probenmengen in 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
  • Für 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen
  • 2 Schubladen, nimmt zwischen 78 und 160 Röhrchen auf
  • Aus hochwertigem Edelstahl
Spécification
Aufnahmevermögen Konische Röhrchen (78 x 50 ml)
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) 50 ml-Röhrchen, konisch
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Länge (metrisch) 559 mm
Produkttyp Einschubgestell
Höhe (metrisch) 252 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.