Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15779539 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 (3 Zoll) Boxen
12 Schachteln (2 in.)
15 (2 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
24 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
8 Boxen (100 mm)
9 (2 Zoll) Boxen
Schachteln (2 oder 3 in.)
Abmessungen (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15779539 16 (2 Zoll) Boxen 550 x 140 x 225 mm 1 Stück
15709549 20 (2 Zoll) Boxen 679 x 140 x 225 mm 1 Stück
15719539 9 (2 Zoll) Boxen 415 x 140 x 168 mm 1 Stück
15719549 25 (2 Zoll) Boxen 679 x 140 x 280 mm 1 Stück
15729539 12 Schachteln (2 in.) 415 x 140 x 225 mm 1 Stück
15739539 15 (2 Zoll) Boxen 415 x 140 x 280 mm 1 Stück
15749539 Schachteln (2 oder 3 in.) 550 x 143 x 315 mm 1 Stück
15759539 8 Boxen (100 mm) 550 x 140 x 205 mm 1 Stück
15769539 12 (3 Zoll) Boxen 679 x 140 x 280 mm 1 Stück
15789539 20 (2 Zoll) Boxen 550 x 140 x 280 mm 1 Stück
15799539 24 (2 Zoll) Boxen 550 x 140 x 321 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15779539
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 16 (2 Zoll) Boxen
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 550 x 140 x 225 mm
Produkttyp Seitlicher Zugang zum Gefrierfach