Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle für 96-Well und 384-Well Mikrotiterplatten. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.47000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15729559
  • 128.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für bis zu 96 Platten mit Deckel oder 120 Platten ohne Deckel
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Platte.
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang
Edelstahl
ULT-Tiefkühlschrank
70 Platten mit Deckel
96/384-Well Mikrotiterplatten
466 x 233 x 140 mm