Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15709569 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 Schachteln (2 in.)
15 (2 Zoll) Boxen
15 (3 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
28 (2 Zoll) Boxen
Abmessungen (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) unitSize
15709569 15 (3 Zoll) Boxen 679 x 140 x 241 mm 1 Stück
15719569 20 (2 Zoll) Boxen 679 x 140 x 225 mm 1 Stück
15729569 25 (2 Zoll) Boxen 675 x 140 x 280 mm 1 Stück
15759559 12 Schachteln (2 in.) 419 x 140 x 225 mm 1 Stück
15769559 15 (2 Zoll) Boxen 419 x 140 x 280 mm 1 Stück
15779559 16 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 225 mm 1 Stück
15789559 20 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 280 mm 1 Stück
15799559 28 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 391 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Produktkod. 15709569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.85 €
    84.22 € / 1 Stück
    Sparen 6.63 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Einschübe sorgen für mehr Flexibilität und einfachen Zugang zu den Boxen
Specifikationer
Aufnahmevermögen 15 (3 Zoll) Boxen
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardmäßige 3-in.-Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 679 x 140 x 241 mm
Produkttyp Gestell mit Einschüben
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.