Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 20 (2 Zoll) Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
| Abmessungen (L x B x H) | 679 x 140 x 225 mm |
| Produkttyp | Gestell mit Einschüben |
| Höhe (metrisch) | 225 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |