Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 15 (2 Zoll) Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
| Abmessungen (L x B x H) | 419 x 140 x 280 mm |
| Produkttyp | Gestell mit Einschüben |