Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 (2 Zoll) Boxen
15 (2 Zoll) Boxen
15 (3 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
28 (2 Zoll) Boxen
Abmessungen (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell mit Einschüben |
| Aufnahmevermögen | 16 (2 Zoll) Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
| Abmessungen (L x B x H) | 559 x 140 x 225 mm |