Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15799559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 (2 Zoll) Boxen
15 (2 Zoll) Boxen
15 (3 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
28 (2 Zoll) Boxen
Abmessungen (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) unitSize
15799559 28 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 391 mm 1 Stück
15709569 15 (3 Zoll) Boxen 679 x 140 x 241 mm 1 Stück
15719569 20 (2 Zoll) Boxen 679 x 140 x 225 mm 1 Stück
15729569 25 (2 Zoll) Boxen 675 x 140 x 280 mm 1 Stück
15759559 12 (2 Zoll) Boxen 419 x 140 x 225 mm 1 Stück
15769559 15 (2 Zoll) Boxen 419 x 140 x 280 mm 1 Stück
15779559 16 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 225 mm 1 Stück
15789559 20 (2 Zoll) Boxen 559 x 140 x 280 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15799559
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Einschübe sorgen für mehr Flexibilität und einfachen Zugang zu den Boxen
Spezifikation
Aufnahmevermögen 28 (2 Zoll) Boxen
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 559 x 140 x 391 mm
Produkttyp Gestell mit Einschüben