Learn More
RETSCH UR 1 Ultraschallbad
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Spannung:
110 V
230 V
Spezifikation
Spezifikation
| Zeitschaltuhr | Ja |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 5,7 l |
| Elektrische Anforderungen | 230V, 50/60Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelles und einfaches Reinigen von Analysesieben und Schleifwerkzeugen |
| Außenhöhe (metrisch) | 13 cm |
| Modell | UR 1 |