Learn More
Uracil-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033901
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15407987 250 mg 250 Milligramm
15497977 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15407987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51098.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1195-08-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-08-0
Summenformel C5H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.10
MDL-Nummer MFCD00192185
InChI-Schlüssel OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyluracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, uracil 5-carbaldehyde, uracil-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2,3h-pyrimidinedione, 5-formyl, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, zlchem 870
PubChem CID 304590
ChEBI CHEBI:80961
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil-5-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 140.1
Reinheit (%) 97%