Learn More
Uracil-6-carboxaldehyd Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033367
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11395519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50469.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36327-91-0 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uracil-6-Carbonsaldehyd-Monohydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36327-91-0
Summenformel C5H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
MDL-Nummer MFCD03002359
InChI-Schlüssel FFSRLRNGSZKHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-formyluracil monohydrate, 6-formyl-uracil monohydrate, 5-formyluracil hydrate, uracil-6-carboxaldehyde monohydrate, 6-formyl-uracil hydrate, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, orotalaldehyde, 4-formyluracil monohydrate, acmc-1ahy8
PubChem CID 2736500
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbaldehyd;Hydrat
SMILES O.O=CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 158.11 (140.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%