Learn More
Uracil-6-d1, CDN
Artikelnummer. 30322293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322293 0.05 g 0.05 Gramm
30324548 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322293 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND51330.05G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil-6-D
CAS 24897-51-6
Summenformel C4 D H3 N2 O2
Menge 0.05 g
Synonym 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-6-d (9 CI, ACI), Uracil-6-d (7 CI, 8 CI), Uracil-6-D
InChI-Formel InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i2D
SMILES [2 H]C1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 6-Deuterio-1 H-pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 113.093
Formelmasse 113.034 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity