Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 %
Artikelnummer. p-7022683
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473037 50 g 50 Gramm
11483037 250 g -
11463037 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11473037
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15570.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Uracil wird durch Hydrolyse von Nukleinsäure hergestellt und in der biochemischen Forschung verwendet. Es dient als allosterischer Regler und Koenzym für Reaktionen im menschlichen Körper und in Pflanzen. Es reagiert mit Fluor, um 5-Fluoruracil zu erhalten, das ein Krebsmedikament ist. Darüber hinaus wird es in der Arzneimittelverabreichung und in Pharmazeutika verwendet. Zudem wird es zur Synthese von Koffein und zur Bestimmung mikrobieller Kontamination von Tomaten eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, wässrigem Ammoniak, 1M-Natriumhydroxidlösung und Alkalien. Unlöslich in Ethanol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Luft und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-22-8
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00006016
InChI-Schlüssel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil
Schmelzpunkt ∽330°C
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 50 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,aqueous ammonia,1M sodium hydroxide solution and alkalies. Insoluble in ethanol and ether.
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) ≥99%