Learn More
Uracil-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uracil (D4) |
| CAS | 24897-55-0 |
| Summenformel | C42H4N2O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3,5,6-d4 (9CI','ACI), Uracil-1,3,5,6-d4 (8CI), [1,3,5,6-d4]Uracil, Perdeuterouracil, Uracil-d4, Uracil-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D/hD2 |
| SMILES | [2H]N1C(=C([2H])C(=O)N([2H])C1=O)[2H] |
| IUPAC-Name | 1,3,5,6-Tetradeuteriopyrimidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.11 |
| Formelmasse | 116.0524 |