Learn More
Uracil-Lyxonucleosid-13C,15N2 5'-Phosphat, TRC
Artikelnummer. 30450862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450862 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU2531452.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate
CAS 25314-57-2
Summenformel C813CH1315N2O9P
Menge 2.5 mg
Synonym 1-(5-O-Phosphono-beta-D-lyxofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5'-Phosphate-1-beta-D-lyxofuranosyl-uracil-13C,15N2
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6+,7+,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R)-5-(2,4-Dioxo(213C,1,3-15N2)pyrimidin-1-yl)-3,4-diHydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 327.16
Formelmasse 327.0333