Learn More
Uracil-Lyxonucleosid-13C,15N2 5'-Phosphat, TRC
Artikelnummer. 30455462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455462 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU2531451MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate
CAS 25314-57-2
Summenformel C813CH1315N2O9P
Menge 1 mg
Synonym 1-(5-O-Phosphono-beta-D-lyxofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5'-Phosphate-1-beta-D-lyxofuranosyl-uracil-13C,15N2
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6+,7+,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R)-5-(2,4-Dioxo(213C,1,3-15N2)pyrimidin-1-yl)-3,4-diHydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 327.16
Formelmasse 327.0333