Learn More
Uranstandard: U @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Uranstandard: U @ 10 μg/ml in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uranium |
| CAS | 7440-61-1 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Uranium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | U |
| Konzentration | 10 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | U |
| InChI-Formel | InChI=1S/U |
| Mehr anzeigen |