Learn More
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17999269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17999269 100 mL 100 Milliliter
17948669 500 mL 500 Milliliter
17937679 250 mL 250 Milliliter
17957989 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17999269 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPUN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uranium
CAS 7440-61-1
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Uranium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel U
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym U
InChI-Formel InChI=1S/U
SMILES [U]
IUPAC-Name Uran
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 238.029
Menge 100 mL
Formelmasse 238,051 g/mol