Specifications
| Chemischer Name oder Material | Urapidil-Hydrochlorid |
| Menge | 5 g |
| Schmelzpunkt | 249,0°bis 250,0 °C |
| Formelmasse | 423,94 |
| InChI-Schlüssel | KTMLZVUAXJERAT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCN(CCCNC2=CC(=O)N(C)C(=O)N2C)CC1 |
| IUPAC-Name | hydrogen 6-({3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423.94 |