Learn More
URB754, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | URB754 |
| CAS | 86672-58-4 |
| Summenformel | C16 H14 N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1 |
| IUPAC-Name | 6-Methyl-2-(4-Methylanilino)-3,1-Benzoxazin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.29 |
| Formelmasse | 266.1055 |