Learn More
Harnstoff, ≥ 98 %, Reagenzqualität für Molekularbiologie MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446641 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11446641 100 g
11456641 500 g
11466641 1 kg
11476641 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446641 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219485780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Farbe Weiß
Dichte 1.335g/mL at 25°C (Lit.)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 100 g
Formelmasse 60.06
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver