Learn More
Harnstoff, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffbeutel in wiederverschließbarem Karton
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11906921 25 kg Kunststoffbeutel in wiederverschließbarem Karton 25 Kilogramm
10123430 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10665572 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11906921 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140750250
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffbeutel in wiederverschließbarem Karton
Strukturformel H2NCONH2
Menge 25 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Unlösliche Stoffe 0.01% max
Physikalische Form Feine Kristalle