Learn More
Harnstoff, ≥99 %, (kristallin/ACS-Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11444682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444682 5 kg 5 Kilogramm
11434682 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219145005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    276.15 € / 5 Kilogramm
    Sparen 13.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 5 kg
Formelmasse 60.06
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form kristallin