Learn More
Harnstoff,99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936921 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
10462985 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10200001 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10135413 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11936921
Marke: Thermo Scientific Acros 424580100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Hinweise zur Zersetzung >132°C
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Summenformel CH4N2O
Strukturformel H2NCONH2
Menge 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
Formelmasse 60.06
Dampfdruck 1.25mmHg at 25°C
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.01% max
Physikalische Form Feine Kristalle