Learn More
Harnstoff,99%, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
missing translation for 'unitSize'
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Urea |
| Hinweise zur Zersetzung | >132°C |
| Schmelzpunkt | 131,0°bis 135,0 °C |
| Farbe | Weiß |
| Glührückstand | 0.01% max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Summenformel | CH4N2O |
| Strukturformel | H2NCONH2 |
| Show More |