Learn More
Urea, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391090 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15538274
Marke: Avantor J.T.Baker 420401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.32 kg
Formelmasse 60.06
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz