missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha E/CD103 Antibody (BP6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607656 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607656 0.1 mL 0.10 Milliliter
18680357 0.025 mL 0.03 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607656 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250446

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha E/CD103 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha E/CD103
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon BP6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hairy cell spleen lysate
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3682
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.