Learn More
Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046318
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11368835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13940.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Harnstoff-Wasserstoffperoxid ist ein Antiseptikum, Desinfektionsmittel und Bleichmittel, das in Pharmazeutika bzw. Kosmetika verwendet wird. Wird bei der Zahnaufhellung eingesetzt und lindert leichte Entzündungen des Zahnfleischs, der Mundschleimhaut und Lippen. Findet Anwendung bei der Herstellung von Kunststoffen, bei der Entwicklung von Blaupausen und bei der Stärkemodifikation. Wird darüber hinaus als Quelle für Wasserstoffperoxid verwendet, die im Labor leicht zu handhaben ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Essigsäureanhydrid, Anilin und Carbonsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-43-6
Summenformel CH6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 94.07
MDL-Nummer MFCD00013119
InChI-Schlüssel AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC-Name Hydrogenperoxid-harnstoff
SMILES C(=O)(N)N.OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea hydrogen peroxide adduct
Schmelzpunkt ∽90°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCONH2·H2O2
Menge 25 g
UN-Nummer UN1511
Beilstein 3680414
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,1782
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 94.07
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide--urea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Urea, compound withhydrogen peroxide