Learn More
Harnstoff, in mehreren Pharmakopöen monographiert, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Harnstoff |
| CAS | 57-13-6 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Summenformel | CH4N2O |
| Menge | 500 g |
| Relative Dichte | 1 l = 1.32 kg |
| Synonym | Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate |
| InChI-Schlüssel | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
| IUPAC-Name | Harnstoff |
| Mehr anzeigen |