Learn More
Harnstoff, Reagenzqualität MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447431 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447431 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02103209.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
CAS 57-13-6
Farbe Weiß
Dichte 1,335 g/cm3 bei 20 °C
Summenformel CH4N2O
Menge 500 g
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formelmasse 60.06
Güte Reagenz
Physikalische Form Prills