Learn More
Urea, ultrarein, 25 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491702 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 €
    964.95 € / 25 Kilogramm
    Sparen 50.05 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
57-13-6 Reinheitsgrad: ≥99 % Schwermetalle (wie Pb): <<0.002 ppm Außendurchm. (260 nm) einer 7 M-Lösung: <<0.05 Proteindenaturierungsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Menge 25 kg
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Güte Ultrapure