Learn More
Harnstoff, ultrarein, 5 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471702 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lbs.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11471702 5 lbs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471702 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    201.60 € / 5 Pfund
    Sparen 10.40 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
57-13-6 Reinheitsgrad: ≥99 % Schwermetalle (wie Pb): <<0.002 ppm Außendurchm. (260 nm) einer 7 M-Lösung: <<0.05 Proteindenaturierungsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Menge 5 lbs.
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Güte Ultrapure