Learn More
Harnstoff, ≥99 %, MP Biomedicals≥
Artikelnummer. 11405822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405822 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11405822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00 €
    497.70 € / 10 Kilogramm
    Sparen 25.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnstoff
CAS 57-13-6
Farbe Weiß
Dichte 1,335 g/cm3 bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Summenformel CH4N2O
MDL-Nummer MFCD00008022
Menge 10 kg
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC-Name Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formelmasse 60.06
Physikalische Form Pulver