Learn More
Harnstoff, hochrein, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457069
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457069 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15437069 100 g 100 Gramm
15447069 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65769.A4
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harnstoff ist ein Rohmaterial für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteindenaturierungsmittel und in der Landwirtschaft, in Farbstoffen, Kraftstoffen, Funktionsflüssigkeiten, Zwischenprodukten, Lackzusätzen und Beschichtungszusätzen verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasserlöslich in Wasser, Alkohol, Methanol, Glycerin, Benzol und konzentrierter Salzsäure. Praktisch unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Stabil bei Raumtemperatur Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Dichte 1.335
pH 9.2 to 9.5
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Geruch Ammonia-like
Strukturformel NH2CONH2
Menge 2.5 kg
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin