Learn More
Harnsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327400 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10205560 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10607134 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327400 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171291000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Harnsäure (CAS-Nr. 69-93-2) ist ein häufiger Oxopurin-Metabolit und ein regulärer Bestandteil des Urins.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Harnsäure ist ein purinbasierter Metabolit, der beim Menschen, bei Mäusen und E. coli vorkommt.
• Harnsäure kann sich im Übermaß ansammeln und zu Erkrankungen wie Hyperurikämie führen.
• Zu den Auswirkungen übermäßiger Harnsäureansammlung gehören Hypertonie, Arthritis und Nierenerkrankungen.
• Nützlich als biochemischer Standard
• Geeignet für die Untersuchung von Hyperurikämie und Gicht
• Harnsäure kann auch andere Rollen beim Zellenstoffwechsel und in der Physiologie spielen.
• Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-93-2
Summenformel C5H4N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.112
MDL-Nummer MFCD00005712
InChI-Schlüssel LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC-Name 7,9-Dihydro-3H-Purin-2,6,8-Trion
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uric acid
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) ≥99.0% (ex N)
Physikalische Form Feines Pulver