Learn More
Harnsäure, TRC
Artikelnummer. 30009661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009661 10 g 10 Gramm
30007728 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU82920010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-93-2
Summenformel C5 H4 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.11
Synonym 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione (ACI), Uric acid (8CI), 1H-Purine-2,6,8-triol, 2,3,6,7,8,9-Hexahydro-1H-purine-2,6,8-trione, 2,6,8-Trihydroxypurine, 2,6,8-Trioxopurine, 2,6,8-Trioxypurine, Lithic acid, NSC 3975, Purine-2,6,8(1H,3H,9H)-trione, 1H-Purine-2,6,8(3H)-trione, 7,9-dihydro- (9CI, ACI)
IUPAC-Name 7,9-Dihydro-3H-Purin-2,6,8-Trion
SMILES O=C1NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uric Acid Free Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Formelmasse 168.0283