missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Farbmetrischer Harnsäure-Testkit

Artikelnummer. 31662326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31662326 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31662326 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EEA053

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesem Kit wird Harnsäure im proteinfreien Filtrat zu Phosphorwolframsäure reduziert, wobei Wolframblau, Allantoin und Kohlendioxid entstehen.

Mit diesem Kit wird Harnsäure im proteinfreien Filtrat zu Phosphorwolframsäure reduziert, wobei Wolframblau, Allantoin und Kohlendioxid entstehen. Die Intensität der blauen Farbe ist proportional zur Konzentration der Harnsäure. Der Harnsäuregehalt kann durch Messung des OD-Wertes bei 690 nm berechnet werden. Dieses Set ist nützlich für Forscher, die den Purinstoffwechsel und die Nierenfunktion untersuchen.

Hauptmerkmale

  • Einfaches und schnelles, benutzerfreundliches Protokoll , —das minimalen manuellen Aufwand erfordert und innerhalb kurzer Inkubationszeit schnelle Ergebnisse liefert.
  • Breites Spektrum an Kits für wichtige Analyten und Zielstrukturen in den wichtigsten Stoffwechselwegen.
  • Konsequente —und strenge Qualitätskontrollkriterien gewährleisten reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 1,30 bis 80 mg/L
Assay-Empfindlichkeit: 1.30 mg/L
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches Detektionsset
Produkttyp Bausatz
Probentyp Serum, Plasma, Urin
Zielspezies Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Inkubationszeit 15 min
Interassay-VK 4.0%
Intraassay-VK 2.0%
Menge 96 Tests
Probenvolumen 25 μL
Versandbedingung Trockeneis, 2 °C bis 8 °C
Name Ziel-Kit Harnsäure (UA)
Gesamte Assay-Zeit 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.