Learn More
Uridin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496319 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64329.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08 €
    90.65 € / 1 Gramm
    Sparen 15.43 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27821-45-0 | C9H12N2Na2O12P2 | 448.12 g/mol
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled Protein Receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via Guanine Nucleotide Exchange Factors (GEF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uridin-5′-diphosphat-Dinatriumsalz wird in Studien zur Nukleinsäure (RNA)-Biosynthese und Zellsignalisierung eingesetzt. Bei der UTP-Methode handelt es sich um ein Nukleotid, das nach der Phosphorylierung zu UTP zu einem Substrat für Enzyme wie RNA-Polymerase(s) und GTPases wird. Diese Enzyme sind an einer Vielzahl von Anwendungen beteiligt, von der Synthese von RNA bis zur Regulation von G-gekoppelten Proteinrezeptoren (GPCR) und Zellsignalisierungsmolekülen wie der Rho-Signalisierung über Guanin-Nucleotid-Austauschfaktoren (GEF).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27821-45-0
Summenformel C9H12N2Na2O12P2
Molekulargewicht (g/mol) 448.12
MDL-Nummer MFCD00006524,MFCD00084679,MFCD04975448
InChI-Schlüssel ZQKVPFKBNNAXCE-HVQNCJTOSA-L
Synonym 5'-udp,2na
PubChem CID 131676107
SMILES [Na+].[Na+].OC1C(O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(=O)OP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 8817400
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Formelmasse 448.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate disodium salt