Learn More
Uridin-5'-diphosphat-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30455426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455426 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455426 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8299201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 21931-53-3
Summenformel C9 H12 N2 O12 P2 . 2 Na
Menge 1 g
Synonym Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 448.12
Formelmasse 447.9661